Merck
AB81023
Przeciwciało przeciw kalpainie II, duża podjednostka
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
M-Calpain, Calpain 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAPN2(824)
General description
Kalpainy to cytozolowe, zależne od wapnia proteazy cysteinowe, które ulegają wszechobecnej ekspresji w tkankach ssaków i ptaków. Kalpainy-1 i 2 składają się ze wspólnej małej podjednostki i dużej zmiennej podjednostki. Domeny w dużej podjednostce obejmują aminokońcową domenę I, domenę proteazy II, domenę III i domenę EF-hand IV.
Kalpaina typu I wymaga mikromolarnych ilości wapnia, podczas gdy kalpaina typu II wymaga milimolarnych ilości wapnia.
Immunogen
Epitop: duża podjednostka
Application
Anti-Calpain II Antibody, large subunit jest przeciwciałem przeciwko kalpainie II do stosowania w WB.
Western blot: 1:1000 dla substratów kolorymetrycznych lub 1:5000 dla substratów chemiluminescencyjnych (zalecane stężenie początkowe).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało przeciwko kalpainie II rozpoznaje formy 80 kDa i 58 kDa kalpainy II. Nie reaguje krzyżowo z innymi kalpainami.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS pH 7,4 zawierający 1% BSA i 50% glicerolu jako stabilizator.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20*C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)