Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AB9229

Rb X Receptor neurotensyny typu 1

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg

Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

2390,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-

2390,00 zł


Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
AB9459N6383HTS034RTA
description

-

description

-

description

≥90% (HPLC)

description

-

Quality Level

300

Quality Level

300

Quality Level

200

Quality Level

100




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów