Merck
AB9237
Rb X Receptor węchowy, rodzina 2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)