Przejdź do
AB9514
Przeciwciało przeciwko receptorowi cholecystokininy A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
FUNKCJA: SwissProt: P32238 # Receptor dla cholecystokininy. Pośredniczy we wzroście trzustki i wydzielaniu enzymów, skurczu mięśni gładkich pęcherzyka żółciowego i żołądka. Ma 1000-krotnie wyższe powinowactwo do CCK niż do gastryny. Moduluje karmienie i zachowanie indukowane dopaminą w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Receptor ten pośredniczy w swoim działaniu poprzez połączenie z białkami G, które aktywują system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia.
ROZMIAR: 428 aminokwasów; 47841 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P32238 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Syntetyczny peptyd z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego receptora cholecystokininy A.
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor cholecystokininy A.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA073900SAB4503488HTS184M
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
Human CCK1 / CCKa GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
UniProt accession no.
P32238
UniProt accession no.
P32238
UniProt accession no.
P32238
UniProt accession no.
P32238
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)