Przejdź do
AB9604
Przeciwciało przeciw semaforynie 3A, region centralny
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEMA3A(10371)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z centralnego regionu ludzkiej semaforyny 3A.
Application
Przeciwciało przeciw semaforynie 3A, region centralny wykrywa poziom semaforyny 3A i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:1000 na mózgu noworodka szczura i rekombinowanej ludzkiej chimerze semaforyny 3A/Fc (95/125 kDa). Przeciwciało reaguje z białkiem ~95 kDa. Sugerowanym rozcieńczalnikiem przeciwciała jest PBS zawierający 5% beztłuszczowego mleka i 0,04% Tween 20.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z myszami.
Semaforyna 3A. Sekwencja immunogenu ma niską homologię z innymi członkami rodziny semaforyn.
Physical form
Płyn w PBS zawierający 50% glicerolu, 1 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA052235HPA029447SAB1401409
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SEMA3A(10371)
Gene Information
human ... SEMA3A(10371)
Gene Information
human ... SEMA3A(10371)
Gene Information
human ... SEMA3B(7869)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)