Przejdź do
AB9630
Przeciwciało anty-NMDAR2B fosfo Tyr1252
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
4
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1252)
Gene Information
rat ... Grin2B(24410)
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów otaczających miejsce fosfoTyrozyny 1252 szczurzego NMDAR2B.
Application
Anti-NMDAR2B phospho Tyr1252 Antibody jest przeciwciałem przeciwko NMDAR2B phospho Tyr1252 do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Immunogen ma 100% homologię z ludzkimi i nie-ludzkimi naczelnymi.
NMDAR2B, fosfoTyrozyna1252. Przeciwciało rozpoznaje białko o masie ~180 kDa odpowiadające NMDAR2B, fosfoTyrozyna1252 w lizatach z hipokampa mózgu szczura. Immunoznakowanie jest blokowane przez fosfopeptyd stosowany jako immunogen, ale nie przez odpowiadający mu niefosfopeptyd. Immunoznakowanie jest również blokowane przez leczenie fosfatazą Lamda.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB9690AB5403MAB5778
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
ascites fluid, clone 1C6.5C4, Chemicon®
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1C6.5C4, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
human, rat, rabbit, mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)