Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, bovine, rat, human, sheep, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Sfn(528453)
chicken ... Sfn(408037)
human ... SFN(2810)
mouse ... Sfn(55948)
rat ... Sfn(313017)
sheep ... Sfn(443032)
General description
Ssaki wyrażają siedem różnych izoform 14-3-3 (gamma, epsilon, beta, zeta, sigma, theta, tau), które tworzą wiele homo- i heterodimerów, czyniąc 14-3-3 kluczową wielofunkcyjną cząsteczką regulacyjną. Izomery 14-3-3 zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi: na przykład izoformy gamma, epsilon i beta ulegają ekspresji w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba, ale nie pacjentów cierpiących na inne schorzenia neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera.
Przeciwciało 14-3-3 sigma jest jednym z panelu przeciwciał, które zostały wygenerowane przeciwko izoformom 14-3-3 i wykazały swój potencjał do wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne oparte na teście ELISA. Przeciwciała te pozwolą na zbadanie roli tego białka w kluczowych procesach komórkowych i zaburzeniach neurologicznych, takich jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.
Przeciwciało 14-3-3 sigma jest jednym z panelu przeciwciał, które zostały wygenerowane przeciwko izoformom 14-3-3 i wykazały swój potencjał do wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne oparte na teście ELISA. Przeciwciała te pozwolą na zbadanie roli tego białka w kluczowych procesach komórkowych i zaburzeniach neurologicznych, takich jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końcowego obszaru owczej sigmy 14-3-3.
Application
Przeciwciało anty-14-3-3 σ jest przeciwciałem przeciwko 14-3-3 σ do stosowania w WB.
Western blot: 1:3000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
14-3-3 sigma. W metodzie Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie ~30 kDa.
Physical form
Płyn.
Serum
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?