Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, rat
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
ROZMIAR: 994 aminokwasy; 109925 Da
PODZIAŁ: Kanał potasowy prawdopodobnie składa się z homo- lub heterotetramerycznego kompleksu podjednostek alfa tworzących pory, które mogą łączyć się z modulującymi podjednostkami beta. Heteromultimery z KCNH2/ERG1 i KCNH7/ERG3 (podobieństwo).
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Wieloprzepustowe białko błonowe.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Ekspresja w gruczolakach wydzielających prolaktynę.
DOMENA:SwissProt: Q9H252 Segment S4 jest prawdopodobnie czujnikiem napięcia i charakteryzuje się szeregiem dodatnio naładowanych aminokwasów w co trzeciej pozycji.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny kanałów potasowych. & Zawiera 1 domenę wiążącą cykliczne nukleotydy. & Zawiera 1 domenę PAC (PAS-associated C-terminal). & Zawiera 1 domenę PAS (PER-ARNT-SIM).
Application
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity rabbit, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: 2-8 μg using live intact K562 (human chronic myelogenous leukemia) cells (per 106 cells), western blot: 1:200 using HEK-KV11.1 transfected cells, immunocytochemistry: 1:25 | technique(s) immunocytochemistry: 1:25 using intact live HEK-KV11.1 transfected cells, flow cytometry: 2-10 μg/mL using 1x106 human live cells | technique(s) western blot: 1:400 using the lysate of HEK 293 cells, stably expressing HERG |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



