Przejdź do
AB9985
Przeciwciało przeciw glutationowi p53 (Cys141)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (100% sequence homology), rat (92% sequence homology), chimpanzee (100% sequence homology), mouse (85% sequence homology), orangutan (100% sequence homology), rabbit (100% sequence homology), ground squirrel (100% sequence homology), rhesus macaque (100% sequence homology), hamster (100% sequence homology), marmoset (100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
glutathionylation (Cys141)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Komórkowy antygen nowotworowy p53 jest członkiem rodziny p53 i znajduje się w cytoplazmie, jądrze i retikulum endoplazmatycznym. Działa jako supresor nowotworów w różnych nowotworach, stymulując apoptozę lub zatrzymanie wzrostu w zależności od typu komórki i czynników fizjologicznych. p53 służy jako transaktywator, negatywnie regulując podział komórek podczas regulacji cyklu komórkowego. Uważa się również, że jest on zaangażowany w cross-over dla sygnalizacji Notch. Defekty w ekspresji p53 zostały powiązane z kilkoma chorobami, w tym z brodawczakiem splotu naczyniówkowego, rakiem płuc, rakiem płaskonabłonkowym głowy/szyi, rakiem płaskonabłonkowym przełyku, zespołem Li-Fraumeni i dziedzicznym rakiem nadnerczy. Mutacje białka p53 mają pewne charakterystyczne cechy: a) Większość z nich to mutacje punktowe typu missense, powodujące zmianę funkcji białka, oraz b) Wiele - ale nie wszystkie - zmutowanych białek p53 wykazuje wspólną zmutowaną strukturę, która może być rozpoznawana przez przeciwciała monoklonalne specyficzne dla p53 w zmutowanej konformacji.
~53 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: p53 glutationylowany przy Cys141
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu p53 glutationylowanemu w Cys141.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w WB. (Dr Kalkunte S. Srivenugopal, Department of Biomedical Sciences, Texas Tech University Health Sciences Center, 1406 S. Coulter, Amarillo, TX 79106).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w IP. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Przeciwciało antyglutationowe p53 (Cys141) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania glutationu p53 (Cys141) znanego również jako antygen NY-CO-13, fosfoproteina p53, supresor guza p53 i zostało zatwierdzone w WB, IP, IHC, ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje p53, gdy jest glutationylowane przy Cys141.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka gruczolakoraka prostaty
Evaluated by Immunohistochemistry in prostate adenocarcinoma tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected glutathione p53 in prostate adenocarcinoma tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)