Przejdź do
ABC116
Przeciwciało anty-EPS8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8, EPS8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EPS8(2059)
General description
EPS8 (epidermal growth factor receptor kinase substrate 8), który został pierwotnie zidentyfikowany jako substrat dla aktywności kinazowej EGFR, jest wielofunkcyjnym białkiem, o którym wiadomo, że odgrywa rolę w spermatogenezie, regulacji aktyny i innych procesach komórkowych. EPS8 wykorzystuje swoją domenę SH3 do kompleksowania z Abi1 i SOS1, co prowadzi do aktywacji Rac i późniejszej przebudowy cytoszkieletu aktyny. W ten sam sposób wiąże się z RN-tre, hamując internalizację EGFR. EPS8 współpracuje również z Arp3 w celu modulowania dynamiki aktyny w nabłonku nasiennym w wierzchołkowej ES i BTB.
Zaobserwowano ~97 kDa. Wiadomo, że druga izoforma istnieje przy ~68 kDa Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane przy ~50 kDa i ~37 kDa w niektórych lizatach komórkowych.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu EPS8.
Application
To przeciwciało EPS8 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka EPS8.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected EPS8 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA003897SAB2501392SAB4503158
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500, ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, canine, human, rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)