Przejdź do
ABC139
Przeciwciało anty-TSPO
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Translocator protein, Mitochondrial benzodiazepine receptor, PKBS, Peripheral-type benzodiazepine receptor, PBR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TSPO(706)
General description
Białko translokatora (TSPO) jest również nazywane mitochondrialnym receptorem benzodiazepinowym, PKBS lub obwodowym receptorem benzodiazepinowym (PBR). TSPO generuje miejsca rozpoznawania benzodiazepin typu obwodowego. TSPO odgrywa rolę w transporcie cholesterolu przez błony mitochondrialne w komórkach steroidogennych, a także może być zaangażowany w transport porfiryn i hemu. TSPO występuje w wielu typach tkanek, ale zwykle ulega ekspresji na najwyższych poziomach w tkankach syntetyzujących steroidy.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego TSPO.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TSPO w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło TSPO w ludzkim wzgórzu, ludzkich miocytach serca i ludzkiej tkance móżdżku.
Przeciwciało anty-TSPO jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, zatwierdzonym do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec TSPO.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego jądra
Evaluated by Western Blotting in human testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TSPO in 10 µg of human testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABC650
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)