Przejdź do
ABC1434
Mutant anty-UVRAG-FS
from rabbit
Synonim(y):
UV radiation resistance-associated gene protein, p63, UVRAG-FS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UVRAG(7405)
General description
Białko genu związanego z opornością na promieniowanie UV (UniProt: Q9P2Y5; znane również jako p63) jest kodowane przez gen UVRAG (Gene ID: 7405) u człowieka. UVRAG jest kluczowym autofagicznym supresorem nowotworów, który jest zmutowany w kilku powszechnych ludzkich nowotworach. UVRAG jest krytycznym regulatorem wewnątrzkomórkowego transportu błonowego, autofagii i stabilności chromosomalnej. Zawiera cztery funkcjonalne domeny, domenę bogatą w prolinę, domenę C2 wiążącą lipidy, domenę cewkową wiążącą Beclin1 (CCD) i domenę C-końcową. UVRAG jest skracany przez mutację z przesunięciem ramki (FS) w komórkach raka jelita grubego. Wykazano, że UVRAG-FS znosi normalne funkcje UVRAG, w tym autofagię, w sposób dominująco-ujemny. Ektopowa ekspresja UVRAG-FS zarówno w embrionalnych komórkach macierzystych, jak i komórkach nowotworowych powoduje rozległą amplifikację centrosomów i towarzyszącą aneuploidię. UVRAG-FS może również zwiększać wrażliwość na leki przeciwnowotworowe, takie jak 5-fluorouracyl (5-FU), oksaliplatyna i irinotekan. Ekspresja UVRAG-FS wywołuje przerzuty raka jelita grubego poprzez aktywację Rac1 i przejście nabłonkowo-mezenchymalne, niezależnie od autofagii. Guzy przerzutowe UVRAG-FS wykazują wyższy poziom p62 niż guzy pierwotne, co wskazuje na zahamowanie autofagii. (Ref.: He, S., et al. (2015). Nat Commun. 6: 7839).
Zaobserwowano ~32 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Peptyd liniowy pochodzący z przesunięcia ramki (FS) - UVRAG.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko genu związanego z opornością na promieniowanie UV w ekspresji białka UVRAG typu dzikiego (WT) i mutanta FS w liniach komórkowych MSS i MSI CRC (dane dzięki uprzejmości Dr Liang Laboratory).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję białka UVRAG typu dzikiego (WT) i mutanta FS w liniach komórkowych MSS i MSI CRC. (He, S., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7839).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję białka UVRAG typu dzikiego (WT) i mutanta FS w liniach komórkowych MSS i MSI CRC. (He, S., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7839).
Anty-UVRAG-FS mutant, Nr kat. Nr kat. ABC1434, wykrywa zmutowane białko FS genu związanego z odpornością na promieniowanie UV. Zatwierdzony do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało celuje w wewnętrzną sekwencję w N-końcowej połowie i wykrywa UVRAG-FS metodą Western blotting.
Physical form
Format: Semi-Purified
Królicze przeciwciało poliklonalne 1XPBS z 0,05% azydkiem.
Ammonium Sulfate
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in WT/ Mutant UVRAG-FS lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UV radiation resistance-associated gene protein in Wild-type (WT) and FS mutant UVRAG protein expression in microsatellite stable (MSS) and microsatellite instable (MSI) colorectal cancer cell lines.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)