Przejdź do
ABC1463
Ant-Zyxin
Anti-Zyxin Antibody, Cat. No. ABC1463 is a rabbit polyclonal antibody that detects Zyxin and has been tested for use in Immunocytochemistry and Western Blotting.
Synonim(y):
Zyxin-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, chicken, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Zaobserwowano ~75 kDa; obliczono 61,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Zyxin (UniProt: Q15942; znany również jako Zyxin-2) jest kodowany przez gen ZYX (Gene ID: 7791) u człowieka. Zyxin jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem domeny LIM, które działa jako białko płytki adhezyjnej skoncentrowane w miejscach adhezji komórek i ulega szerokiej ekspresji. Jest ono zaangażowane w adhezję komórek, ich ruchliwość i sygnalizację. Zyxin wiąże się z członkami rodziny regulatorów cytoszkieletu Enabled (Ena) / fosfoprotein stymulowanych przez leki rozszerzające naczynia krwionośne (VASP) i odgrywa rolę w dynamice cytoszkieletu i sygnalizacji. Zyxin zawiera trzy domeny wiążące cynk LIM (aa 384-443; 444-503; i 504-570), które działają jako negatywny regulator kompleksów Zyxin-VASP. Zawiera również cztery bogate w prolinę powtórzenia ActA (aa 64-77; 94-108; 115-121; i 127-137), o których wiadomo, że oddziałują bezpośrednio z białkami Ena/VASP. Utrata Zyxin powoduje niezdolność do zagęszczania włókien naprężeniowych w odpowiedzi na bodźce mechaniczne. (Ref.: Hoffman LM et al (2003). Mol. Cell Biol. 23(1); 70-79; Moody JD et al. (2009). Biochem. Biophys. Res. Commun. 378(3), 625-628; Yoshigi et al (2005). J. Cell Biol. 171(2), 209-215.).
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej Zyxin.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Zyxin w lizacie komórek A431.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Zyxin w skórze nowonarodzonych myszy. Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1):70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2012). Mol Biol Cell. 23(10):1846-59).
Western Blotting Analysis): Reprezentatywna partia wykryła Zyxin w mysich płucach, mysich fibroblastach zarodkowych i w ludzkich komórkach mięsaka Ewinga.(Chaturvedi, A., et. al. (2014). Mol Biol Cell. 25(18):2695-709; Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1):70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2012). Mol Biol Cell. 23(10):1846-59; Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5):771-82).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Zyxin w ogniskowych adhezjach w mysich fibroblastach i w komórkach 4T1 z ATG7 shRNA lub ATG5 shRNA (Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5):771-82; Sharifi, M.N., et. al. (2016). Cell Rep. 15(8):1660-72).
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Zyxin w komórkach ludzkich, mysich i kurzych. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Zyxin in NIH3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)