Przejdź do
ABC1466
Anty-fosfo DCC (Tyr1418)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Netrin receptor DCC, Tumor suppressor protein DCC, Deleted in Colorectal Cancer
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
DB, IF, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1418)
Gene Information
rat ... Dcc(25311)
General description
Receptor netryny DCC (UniProt: Q63155; znany również jako Tumor suppressor protein DCC, Deleted in Colorectal Cancer) jest kodowany przez gen Dcc (Gene ID: 25311) u szczura. Receptor netryny DCC jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które służy jako receptor dla netryny i jest niezbędne do prowadzenia aksonów. W odpowiedzi na stymulację netryną-1, DCC staje się platformą sygnalizacyjną do rekrutacji białek, które promują wzrost i prowadzenie aksonów. Jest on wykrywany w embrionalnym rdzeniu kręgowym, głównie w aksonach neuronów komisuralnych. Niedobory w ekspresji netryny-1 lub DCC mogą powodować utratę komisur mózgowych i rdzeniowych. Receptor netryny DCC działa również jako receptor zależności wymagany do indukcji apoptozy, gdy nie jest związany z ligandem netryny i został uznany za gen supresorowy nowotworu. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany. Posiada cztery domeny C2 typu Ig i sześć domen fibronektyny typu III. W odpowiedzi na stymulację netryną-1 DCC ulega fosforylacji na resztach seryny, treoniny i tyrozyny. Wykazano, że jego fosforylacja na tyrozynie 1418 przez kinazy z rodziny Src jest niezbędna, aby netryna-1 pośredniczyła w rozwoju i prowadzeniu aksonów. Doniesiono, że w odpowiedzi na netrynę-1, p120RasGAP jest rekrutowany do DCC w stożkach wzrostu i tworzy kompleks wielobiałkowy z kinazą adhezji ogniskowej (FAK) i kinazą regulowaną sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK). Wykazano, że aktywność Ras i ERK jest podwyższona w neuronach z niedoborem p120RasGAP. (Ref.: Antoine-Bertrand J., et al., (2016). J. Biol. Chem. 291(9):4589-602).
Zaobserwowano ~190 kDa; obliczono 157,94 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający 15 aminokwasom otaczającym fosfo-tyrozynę 1418 z C-końcowego regionu szczurzego receptora netryny DCC.
Application
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła fosfo DCC (Tyr1418) w aplikacjach Dot Blot (Antoine-Bertrand, J., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(9):4589-602).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo DCC (Tyr1418) w zastosowaniach immunofluorescencji (Plooster, M., et. al. (2017). Mol Biol Cell. 28(18):2374-2385).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo DCC (Tyr1418) w aplikacjach Western Blotting (Plooster, M., et. al. (2017). Mol Biol Cell. 28(18):2374-2385; Petrie, R.J., et. al. (2009). Biol Cell. 101(2):77-90).
Anty-fosfo DCC (Tyr1418), nr kat. Nr kat. ABC1466, jest rabitowym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa receptor Netrin DCC i zostało przetestowane do stosowania w Dot Blot, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa receptor Netrin DCC fosforylowany na tyrozynie 1418 w komórkach szczura. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu i 20% glicerolem.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 transfected with pRK5-DCC (DCCWT).
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho DCC (Tyr1418) in HEK293 transfected wtih pRK5-DCC (DCCWT).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)