Przejdź do
ABC1484
Przeciwciało anty-Bcl-B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
(Antigen Affinity Purified)
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało Bcl-B zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego Bcl-B.
Zaobserwowano ~40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: W pobliżu N-końca
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z 0,02% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected Bcl-B in Jurkat cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3170SAB5500014SAB4502623
description
-
description
clone Bcl-2-100, ascites fluid
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP66, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
Bcl-2-100, monoclonal
clone
SP66, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:1,000 using human HeLa cell extract, microarray: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100, flow cytometry: 1:100
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500
UniProt accession no.
Q9HD36
UniProt accession no.
P10415
UniProt accession no.
P10415
UniProt accession no.
Q07817
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)