Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA1(301)
General description
Aneksyna A1 (ANXA1) jest białkiem wiążącym wapń i fosfolipidy, prawie całkowicie ograniczonym do mikrogleju w OUN. Podczas obwodowej odpowiedzi zapalnej, aneksyna A1 odgrywa kluczową rolę w fagocytozie apoptotycznych leukocytów. Aneksyna A1 przywraca zdolność mikrogleju do rozróżniania komórek apoptotycznych i nieapoptotycznych podczas aktywacji zapalnej. Obecne badania są ukierunkowane na wykorzystanie aneksyny A1 jako celu terapeutycznego w neurozapaleniu. Wykazano również, że aneksyna A1 ma wpływ na rozwój i proliferację nowotworów.
~38 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej aneksyny A1.
Application
Analiza Western Blot: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło aneksynę A1 w 10 µg lizatu komórek C2C12, HUVEC i NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło aneksynę A1 w ludzkiej tkance płucnej.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło aneksynę A1 w ludzkiej tkance płucnej.
Anti-Annexin A1 to przeciwciało skierowane przeciwko białku aneksyny A1, zatwierdzone do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec aneksyny A1
Physical form
Protein A purified
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek L6
Lizat komórek L6
Evaluated by Western Blot in L6 cell lysate.
Western Blot Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Western Blot Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?