Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HPSE(10855)
General description
Heparanaza (UniProt: Q9Y251; znana również jako EC: 3.2.1.166, Endo-glukuronidaza, Heparanase-1, Hpa1) jest kodowana przez gen HPSE (znany również jako HEP, HPA, HPA1, HPR1, HPSE1, HSE1) (Gene ID: 10855) u człowieka. Heparanaza jest heterodimeryczną, glikozylowaną, endoglikozydazą, która rozszczepia proteoglikany siarczanu heparanu (HSPG) na łańcuchy boczne siarczanu heparanu i proteoglikany rdzeniowe oraz uczestniczy w degradacji i przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Wiadomo, że selektywnie rozszczepia wiązanie między jednostką kwasu glukuronowego a jednostką N-sulfo glukozaminy zawierającą grupę 3-O-sulfo lub 6-O-sulfo. Wykazano również, że rozszczepia wiązania między jednostką kwasu glukuronowego a jednostką N-sulfo glukozaminy niosącą grupę 2-O-sulfo, ale nie rozszczepia wiązań między jednostką kwasu glukuronowego a 2-O-siarczanową cząsteczką kwasu iduronowego. Heparanaza wykazuje wysoką ekspresję w łożysku i śledzionie oraz słabą ekspresję w węzłach chłonnych, grasicy, leukocytach krwi obwodowej, szpiku kostnym, komórkach śródbłonka, wątrobie płodu i tkankach nowotworowych. Heparanaza jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-35) i łańcuchem propeptydowym (110-157), które są odcinane w celu wytworzenia heterodimerycznej dojrzałej formy podjednostek 8 kDa i 50 kDa. Ten aktywny heterodimer 8/50 kDa jest odporny na degradację. Heparanaza jest zasadniczo nieaktywna w neutralnym pH, ale staje się aktywna w warunkach kwaśnych, takich jak inwazja guza i procesy zapalne. Aktywność heparanazy jest hamowana przez EDTA i siarczan laminarny. Opisano cztery izoformy heparanazy, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Zaobserwowano ~59 kDa; obliczono 61,15 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z C-końcowej połowy większej podjednostki (50 kDa) ludzkiej heparanazy-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Heparanase-1 w skrawkach tkanek ludzkiej śledziony i ludzkiego łożyska.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Heparanase-1 w lizacie tkanki ludzkiej śledziony.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Heparanase-1 w lizacie tkanki ludzkiej śledziony.
Anti-Heparanase-1, nr kat. ABC1687, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa Heparanase-1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzką heparynazę-1. Celuje w epitop z 13 aminokwasami z C-końcowej połowy większej podjednostki (50 kDa).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Heparanase-1 in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Heparanase-1 in NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?