Przejdź do
ABC22
Przeciwciało anty-Atg4D
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cysteine protease ATG4D, AUT-like 4 cysteine endopeptidase, Autophagin-4, Autophagy-related cysteine endopeptidase 4, Autophagy-related protein 4 homolog D
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG4D(84971)
General description
Atg4D (białko 4D związane z autofagią) jest członkiem rodziny Atg4 endopeptydaz C54, które są wymagane do syntezy autofagosomów. Stwierdzono, że Atg4D jest rozszczepiany przez kaspazę-3 do bardziej aktywnej formy, w której może oddziaływać z markerem autofagosomu Atg8. Atg4D jest również związany z dysfunkcją mitochondriów i indukcją apoptozy.
Zaobserwowano ~56 kDa.
Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 53 kDa; jednak Atg4D wykazano jako pasmo ~55 kDa w western blots (Li, M., et al. (2011). J Biol Chem. 286(9):7327-7338.)
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego Atg4D.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:200 z poprzedniej partii wykryło Atg4D w ludzkiej tkance raka jąder.
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył Atg4D na 10 µg ludzkiej tkanki mięśni szkieletowych płodu, NIH/3T3 i lizatów komórek L6.
Anti-Atg4D Antibody to przeciwciało przeciwko Atg4D do stosowania w WB, IH(P).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Atg4D na N-końcu.
Physical form
Affinity purified
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Atg4D in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)