Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABARAPL2(11345)
General description
Białko 2 związane z receptorem kwasu gamma-aminomasłowego (UniProt: P60520; znany również jako GABA(A) receptor-associated protein-like 2, Ganglioside expression factor 2, GEF-2, General protein transport factor p16, Golgi-associated ATPase enhancer of 16 kDa, GATE-16, MAP1 light chain 3-related protein) jest kodowany przez gen GABARAPL2 (znany również jako FLC3A, GEF2) (Gene ID: 11345) u człowieka. GEF-2 jest momomerycznym białkiem modyfikującym podobnym do ubikwityny z rodziny ATG8, które bierze udział w ruchu wewnątrz Golgiego. Wykazano, że moduluje transport wewnątrz Golgiego poprzez sprzężenie między aktywnością NSF a aktywacją SNARE. Najpierw stymuluje aktywność ATPazy NSF, która z kolei stymuluje asocjację z GOSR1. GEF-2 jest również zaangażowany w autofagię i odgrywa rolę w mitofagii, która przyczynia się do regulacji ilości i jakości mitochondriów poprzez eliminację mitochondriów do poziomu podstawowego. Ulega wszechobecnej ekspresji, a wyższą ekspresję obserwuje się w mózgu, sercu, prostacie, jajniku, śledzionie i mięśniach szkieletowych. Niski poziom ekspresji obserwuje się w płucach, grasicy i jelicie cienkim. W cząsteczce prekursorowej wiązanie peptydowe między aa 116 i 117 jest odcinane przez ATG4 w celu wytworzenia dojrzałego białka.
Zaobserwowano ~ 14 kDa; obliczono 13,67 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ludzkie rekombinowane białko podobne do receptora GABA(A) o pełnej długości, znakowane GST (GABARAPL2).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło GABARAPL2 w ludzkich skrawkach tkanki móżdżku i prostaty.
Anti-GABARAPL2, Nr kat. ABC227, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko 2 związane z receptorem kwasu gamma-aminomasłowego i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko 2 związane z receptorem GABA(A) (GABARAPL2) w ludzkich komórkach.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABARAPL2 in Raji membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABARAPL2 in Raji membrane extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?