Przejdź do
ABC244
Przeciwciało anty-PATE1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Prostate and testis expressed protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 70% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PATE1(160065)
General description
PATE1 to wydzielane białko, które ulega ekspresji wyłącznie w prostacie i jądrach oraz jest regulowane w komórkach nabłonka prostaty podczas raka. Ze względu na ekstremalną specyficzność ekspresji PATE1 czyni go potencjalnym celem immunoterapii raka prostaty. PATE1 jest członkiem założycielem nowych loci syntenicznych u ludzi i myszy, które kodują wydzielane białka mające 10 reszt cysteinowych. Rodzina PATE ma domeny białka trójpalczastego/Ly-6/receptora aktywatora plazminogenu typu neurokinazowego (uPAR), które kształtują białka trójpalczaste (TFP). Dodatkowymi członkami są PATE-M, PATE-DJ i PATE-B, które również ulegają ekspresji w prostacie, jądrach i plemnikach. Pokrewne białka, PATE-P i PATE-Q ulegają ekspresji tylko w łożysku. Badania wskazują, że białka PATE mogą mieć coś wspólnego z płodnością, a ostatnie badania wykazały, że dodatkowe geny podobne do PATE ulegały ekspresji w tkankach bogatych w neurony, a zatem mogą odgrywać rolę w funkcji neurologicznej lub transmisji.
~14 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu PATE1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PATE1 w ludzkich jądrach i ludzkiej hiperplastycznej tkance prostaty.
To przeciwciało anty-PATE1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania PATE1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PATE1 in 10 µg of rat testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC930HPA076587ABC522
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q8WXA2
UniProt accession no.
Q8WXA2
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-PATE1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)