Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Aby zapytać o ten produkt ABC253, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Becn2(226720)
General description
Beclin-2 (UniProt: P0DM65) jest kodowany przez gen Becn2 (Gene ID: 226720) u myszy. Beclin-2 jest członkiem rodziny Atg6/Beclin i jest zaangażowany w 2 różne szlaki degradacji lizosomalnej i działa jako regulator autofagii oraz jako regulator obrotu receptorów sprzężonych z białkami G. Reguluje degradację w lizosomach różnych receptorów sprzężonych z białkami G poprzez interakcję z GPRASP1/GASP1. Członkowie rodziny Beclin-2 są specyficzni dla ssaków, podczas gdy członkowie podrodziny Beclin-1 są obecni u bardziej prymitywnych kręgowców. Beclin-2 oddziałuje z ATG14, AMBRA1, UVRAG i PIK3C3/VPS34, a interakcja ta nie jest zakłócana przez głodzenie. Ulega ekspresji w mózgu, mięśniach szkieletowych, łożysku, grasicy i macicy, a ekspresja jest niższa w wątrobie, jądrach, żołądku i 17-dniowych zarodkach. Wykazano, że zaburzenie Beclin-2 zmniejsza żywotność zarodków, a heterozygotyczne myszy z nokautem wykazują defekty autofagii, zwiększony poziom receptora Cnr1, zwiększone spożycie pokarmu oraz otyłość i insulinooporność. (Ref.: He, C. et al. (2013). Cell 154, 1085-1099).
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 50,29 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z N-końcowego regionu mysiej Beclin-2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Beclin-2 w ludzkim mózgu (region wzgórza) i tkankach żołądka myszy.
Przeciwciało anty-Beclin-2, nr kat. ABC253, jest króliczym poliklonalnym przeciwciałem wykrywającym Beclin-2 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Becline-2 w komórkach mysich. Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od N-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Beclin2 +/+ Mouse Brain (Wild-Type).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Beclin-2 in lysate from Beclin-2 +/+ Mouse Brain (Wild-type).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Beclin-2 in lysate from Beclin-2 +/+ Mouse Brain (Wild-type).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?