Przejdź do
ABC323
Przeciwciało anty-HMMR/CD168
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Hyaluronan mediated motility receptor, Intracellular hyaluronic acid-binding protein, Receptor for hyaluronan-mediated motility, CD168
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMMR(3161)
General description
Receptor ruchliwości zależnej od hialuronianu (HMMR) jest również nazywany receptorem ruchliwości zależnej od hialuronianu (RHAMM), wewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym kwas hialuronowy (IHABP) i CD_antygenem 168 (CD168). HMMR jest zaangażowany w ruchliwość komórek, a także jest powiązany z transformacją komórkową i tworzeniem przerzutów, regulacją aktywności kinazy regulowanej pozakomórkowo (ERK). HMMR ulega ekspresji w liniach komórkowych raka piersi i w normalnej tkance piersi.
~85 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu HMMR.
Application
Przeciwciało anty-HMMR/CD168 wykrywa poziom HMMR/CD168 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w HMMR/CD168.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-435 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HMMR in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)