Przejdź do
ABC336
Przeciwciało anty-MORF4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
MORF4 Antibody, MORF4, Mortality factor 4, Cellular senescence-related protein 1, SEN1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MORF4(10934)
General description
Czynnik śmiertelności 4 (MORF4) jest składnikiem kompleksu acetylotransferazy histonowej NuA4 (HAT), który jest zaangażowany w aktywację transkrypcyjną wybranych genów, zazwyczaj poprzez acetylację histonów nukleosomalnych H4 i H2A. Kompleks NuA4 może być wymagany do aktywacji programów transkrypcyjnych związanych z indukcją wzrostu za pośrednictwem onkogenów i protoonkogenów, zatrzymaniem wzrostu za pośrednictwem supresorów nowotworów i starzeniem replikacyjnym, naprawą DNA i apoptozą. MORF4 jest zlokalizowany w jądrze i ma motywy podobne do czynników transkrypcyjnych, takie jak helisa-pętla-helisa i motyw suwaka leucynowego. Ponadto wykazano, że MORF4 wiąże się z rdzeniowymi czynnikami transkrypcyjnymi mSin3A i TLE, co sugeruje, że razem te kompleksy mogą odgrywać rolę w represji transkrypcji genów, które prowadzą do starzenia się komórek.
~33 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MORF4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MORF4 w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło MORF4 w komórkach HepG2.
Przeciwciało anty-MORF4 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w czynnik śmiertelności 4 i zostało przetestowane w Western blotting, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MORF4 in 15 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE387SAB2108065HPA027097
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
serum, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... MORF4(10934)
Gene Information
human ... ATF4(468)
Gene Information
human ... SURF4(6836)
Gene Information
human ... MTERFD2(130916)
UniProt accession no.
Q9UBU8
UniProt accession no.
P18848
UniProt accession no.
O15260
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)