Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF13C(115650)
General description
Receptor czynnika aktywującego komórki B (receptor BAFF, BAFF-R), znany również jako członek nadrodziny receptora czynnika martwicy nowotworów 13C (TNFRSF13C) i receptor BLyS 3 (BR3), jest członkiem nadrodziny TNF, która reguluje odpowiedzi immunologiczne i indukuje apoptozę. Receptor BAFF promuje przeżycie dojrzałych komórek B i odpowiedź komórek B. BAFF i jego receptory są zaangażowane w choroby autoimmunologiczne związane z komórkami B i aktywują NF-kB i c-jun N-końcową kinazę. Receptor BAFF wykazuje wysoką ekspresję w śledzionie i węzłach chłonnych, przy niższych poziomach w aktywowanych limfocytach B, spoczynkowych limfocytach T CD4+, grasicy i leukocytach krwi obwodowej. Mutacje w receptorze BAFF są związane z niedoborem odporności typu 4 (CVID4), zwanym również defektem BAFFR.
Zaobserwowano ~22 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy o masie ~19 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego receptora BAFF.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło receptor BAFF w ludzkiej tkance migdałków.
Wykryj receptor czynnika aktywującego komórki B za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciwko receptorowi BAFF zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec receptora BAFF.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty tkanek śledziony ludzkiej, mysiej i szczurzej
Lizaty tkanek śledziony ludzkiej, mysiej i szczurzej
Evaluated by Western Blotting in human, mouse, and rat spleen tissue lysates.
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected BAFF receptor in 15 µg of human, mouse, and rat spleen tissue lysates.
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected BAFF receptor in 15 µg of human, mouse, and rat spleen tissue lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?