Przejdź do
ABC339
Przeciwciało anty-BFL-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS, BFL-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Uniprot accession no.:
Conjugate:
unconjugated
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2A1(597)
General description
Białko BFL-1, znane również jako białko GRS, białko 5 podobne do Bcl-2 (Bcl2-L-5) i białko A1 związane z Bcl-2 (BCL2A1), jest członkiem rodziny Bcl-2. BFL-1 może oddziaływać z Bax i hamować apoptozę poprzez hamowanie uwalniania cytochromu c i aktywacji kaspazy-3. BFL-1 ulega ekspresji we krwi obwodowej, śledzionie, szpiku kostnym, płucach, jelicie cienkim i jądrach.
Zaobserwowano ~39 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy o masie ~19 kDa i ~20 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego BFL-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło BFL-1 w tkance nerek myszy.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło BFL-1 w komórkach nerek myszy.
Przeciwciało anty-BFL-1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko A1 związane z Bcl-2 i zostało przetestowane w Western blotting, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec BFL-1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki nerki myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BFL-1 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)