Przejdź do
ABC343
Przeciwciało anty-Kaspaza-10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Casp-10, Caspase-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP10(843)
General description
Kaspaza-10 jest członkiem rodziny peptydaz C14A i jest zaangażowana w kaskadę aktywacji kaspaz odpowiedzialnych za wykonanie apoptozy. Kaspaza-10 ma dwie domeny efektorowe śmierci (DED), które wiążą się z DED w cząsteczce adapterowej FADD i rekrutują zarówno TNFR1, jak i CD95 do tworzenia kompleksów z tymi receptorami. Kaspaza-10 ulega ekspresji w wielu tkankach i liniach komórkowych, przy czym najniższą ekspresję stwierdza się w mózgu, nerkach, prostacie, jądrach i okrężnicy. Mutacje w kaspazie-10 zostały powiązane z autoimmunologicznym zespołem limfoproliferacyjnym typu 2A i rakiem żołądka.
Zaobserwowano ~59 kDa. Uniprot opisuje 6 izoform w zakresie od ~31 kDa do ~59 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej kaspazy-10.
Application
Wykryj kaspazę 10 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-kaspaza-10 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec kaspazy-10.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty całych komórek HeLa, Jurkat, A431 i K562
Evaluated by Western Blotting in HeLa, Jurkat, A431, and K562 whole cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-10 in 15 µg of HeLa, Jurkat, A431, and K562 whole cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA017059WH0000843M1ABC841
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)