Przejdź do
ABC347
Przeciwciało anty-Fn14
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fn14 Antibody, Fibroblast growth factor-inducible 14, TNFRSF12, TWEAK-R, FGF-inducible 14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF12A(51330)
General description
Czynnik wzrostu fibroblastów 14 (FN14) należy do nadrodziny receptorów TNF. FN14 jest receptorem dla TNFSF12/TWEAK i promuje angiogenezę oraz proliferację komórek śródbłonka. Eksperymenty wykazały, że FN14 wiąże się z czynnikami TRAF1, TRAF2, TRAF3 i TRAF5 związanymi z TNFR, co sugeruje, że w szlaku sygnałowym indukowanym przez TWEAK może pośredniczyć jedna lub więcej z tych cząsteczek adaptorowych. Dodatkowo, FN14 jest słabym induktorem apoptozy w niektórych typach komórek i może modulować adhezję komórkową do białek macierzy. Sugeruje się, że FN14 indukuje regenerację wątroby i ulega wysokiej ekspresji w raku wątrobowokomórkowym. Ponadto TWEAK indukuje proliferację komórek progenitorowych wątroby, co sugeruje, że FN14 może odgrywać rolę w kontroli wzrostu hepatocytów i nowotworów wątroby. FN14 wykazuje wysoką ekspresję w sercu, łożysku i nerce. Pośrednią ekspresję FN14 odnotowano w płucach, mięśniach szkieletowych i trzustce.
Zaobserwowano ~34 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy o masie ~10 kDa i ~14 kDa
Immunogen
Sprzężone z KLH białko znakowane Fc odpowiadające ludzkiemu Fn14.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Fn14 w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Fn14 w ludzkiej tkance wątroby.
Przeciwciało anty-Fn14 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w czynnik wzrostu fibroblastów 14 i zostało przetestowane w Western Blotting, IHC i Immunofluorescencji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Fn14 in 15 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)