Przejdź do
ABC348
Przeciwciało anty-Bmf
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bcl-2-modifying factor, Bmf
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMF(90427)
General description
Czynnik modyfikujący Bcl-2 (Bmf) jest członkiem rodziny Bcl-2 zawierającym jedną domenę homologiczną BCL2 3. Członkowie tej rodziny są krytycznymi regulatorami apoptozy poprzez hamowanie lub promowanie śmierci komórki. Bmf wiąże się ze składnikiem lekkiego łańcucha dyneiny 2 (DLC2) silników miozyny V i jest sekwestrowany przez cytoszkielet aktyny komórki. Bmf ulega konstytutywnej ekspresji w wielu tkankach. Istnieją 3 izoformy Bmf. Izoforma 1 jest głównie wyrażana w komórkach limfoidalnych B, podczas gdy izoformy 2 i 3 są głównie wyrażane w B-CLL i normalnych komórkach B.
~25 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego Bmf.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 10 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło Bmf w komórkach HeLa.
Wykryj czynnik modyfikujący Bcl-2 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-Bmf zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-terminus Bmf.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HepG2 i HEK293
Evaluated by Western Blotting in HepG2 and HEK293 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bmf in 15 µg of HepG2 and HEK293 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1684HPA071048SAB1412330
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)