Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACLY(47)
General description
Syntaza cytrynianowa ATP, znana również jako ATP-cytrynianowa (pro-S-)-lyaza (ACL) lub enzym rozszczepiający cytrynian i kodowana przez nazwę genu ACLY, jest głównym enzymem odpowiedzialnym za syntezę cytozolowego acetylo-CoA w wielu tkankach. Enzym jest tetramerem (względna masa cząsteczkowa około 440 000) pozornie identycznych podjednostek. Katalizuje tworzenie acetylo-CoA i szczawiooctanu z cytrynianu i CoA z jednoczesną hydrolizą ATP do ADP i fosforanu. Produkt, acetylo-CoA, służy kilku ważnym szlakom biosyntezy, w tym lipogenezie i cholesterogenezie. W tkance nerwowej ATP-liaza cytrynianowa może być zaangażowana w biosyntezę acetylocholiny.
~120 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej syntazie ATP-cytrynianowej/ACLY.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło syntazę ATP-cytrynianu/ACLY w ludzkiej trzustce i ludzkiej tkance prostaty.
Anti-ATP-citrate synthase/ACLY Antibody | ABC426 jest przeciwciałem przeciwko syntazie ATP-cytrynianu/ACLY Antibody do stosowania w Western Blotting, Immunohistochemii.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATP-citrate synthase/ACLY in 10 µg of A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATP-citrate synthase/ACLY in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?