Przejdź do
ABC432
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
4
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-LC3B, serum, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
General description
MAP1LC3B, znane również jako związane z autofagią białko LC3 B, LC3B, związany z autofagią modyfikator ubikwityny LC3 B, białko 2 podobne do łańcucha lekkiego MAP1, MAP1A/MAP1B łańcuch lekki 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, kodowany przez gen MAP1LC3B/MAP1ALC3, jest modyfikatorem podobnym do ubikwityny zaangażowanym w tworzenie wakuoli autofagosomalnych (autofagosomów). MAP1LC3B odgrywa rolę w mitofagii, która przyczynia się do regulacji ilości i jakości mitochondriów poprzez eliminację mitochondriów do poziomu podstawowego w celu spełnienia wymagań energetycznych komórek i zapobiegania nadmiernej produkcji ROS. Podczas gdy LC3 są zaangażowane w wydłużanie błony fagoforu, podrodzina GABARAP/GATE-16 jest niezbędna do późniejszego etapu dojrzewania autofagosomu. MAP1LC3B oddziałuje na mikrotubulach z CABP1 (poprzez EF-ręce 1 i 2), ale nie z kalmoduliną. MAP1LC3B oddziałuje z FYCO1 (poprzez C-koniec). MAP1LC3B oddziałuje z TP53INP1 i TP53INP2, a MAP1LC3B oddziałuje z TBC1D25. MAP1LC3B bezpośrednio oddziałuje z SQSTM1; ta interakcja prowadzi do rekrutacji MAP1LC3B do ciałek inkluzyjnych zawierających agregaty białek poliubikwitynowanych i do degradacji ciałek inkluzyjnych przez autofagię. MAP1LC3B oddziałuje również z ATG4B, MAPK15 i białkiem BNIP3. MAP1LC3B jest zlokalizowany w cytoplazmie i błonach cytoszkieletu, w szczególności w endomembranach i pęcherzykach cytoplazmatycznych w autofagosomie. MAP1LC3B ulega największej ekspresji w tkankach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i jąder, z bardzo niską ekspresją w tkankach wątroby. Co ciekawe, wysoka ekspresja MAP1LC3B w potrójnie negatywnym raku piersi (TNBC) jest związana ze złymi wynikami u pacjentów z TNBC i jest obecnie badana jako marker oceny prognostycznej u pacjentów z TNBC.
~15 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu LC3B.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LC3B w lizatach komórek HeLa kontrolnych shRNA i wykazała utratę sygnału w lizatach komórek HeLa knockdown TBC1D5. Komórki HeLa były albo głodzone surowicą, albo traktowane bafilomycyną A1 lub głodzone surowicą w obecności bafilomycyny A1 (Popovic, D., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(9):1733-1744.).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło LC3B w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej i szczurzej kory mózgowej.
Wykryj MAP1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-LC3B zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected LC3B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-LC3B
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)