Przejdź do
ABC439
Przeciwciało anty-PKM1
serum, from rabbit
Synonim(y):
Pyruvate kinase PKM, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor M2-PK, p58
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKM(5315)
General description
Kinaza pirogronianowa izozymów M1/M2 (PKM2) jest również nazywana cytozolowym białkiem wiążącym hormony tarczycy (CTHBP), białkiem oddziałującym z opa 3 (OIP-3), kinazą pirogronianową 2/3, izozymem mięśniowym kinazy pirogronianowej, białkiem wiążącym hormony tarczycy 1 (THBP1) i p58. PKM2 jest enzymem glikolitycznym, który pomaga w generowaniu ATP. PKM2 stymuluje również aktywację transkrypcji za pośrednictwem POU5F1 i odgrywa rolę w niezależnej od kaspaz śmierci komórek nowotworowych. Stosunek między wysoce aktywną formą tetrameryczną i prawie nieaktywną formą dimeryczną określa, czy węgle glukozy są kierowane do procesów biosyntezy, czy wykorzystywane do glikolitycznej produkcji ATP. Ta kontrola glikolizy jest ważna dla proliferacji i przeżycia komórek nowotworowych. PKM2 ulega specyficznej ekspresji w komórkach proliferujących, takich jak embrionalne komórki macierzyste, embrionalne komórki rakowe i komórki nowotworowe.
~58 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu PKM1.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PKM1 w 10 µg lizatu mysiego mózgu i tkanki RAW264.7.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PKM1 w lizacie komórek HEK293 (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PKM1 w tkance HEK293 (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Przeciwciało anty-PKM1 wykrywa poziom PKM1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w PKM1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla PKM1.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM1 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)