Przejdź do
ABC458
Przeciwciało przeciwko kinazie tymidylanowej/TMPK
from rabbit
Synonim(y):
Thymidylate kinase, dTMP kinase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TK1(7083)
General description
TMPK, znana również jako kinaza dTMP i kodowana przez gen DTYMK/CDC8/TMPK/TYMK, jest kluczowym enzymem do syntezy pirymidyn, który katalizuje fosforylację 5′-monofosforanu tymidyny (dTMP) do postaci 5′-difosforanu tymidyny (dTDP). TMPK pełni ważne funkcje w proliferacji komórek i replikacji DNA, a synteza dTDP jest wyjątkowa, ponieważ wymaga TMPK. Wszystkie inne dNDP są bezpośrednio wytwarzane przez reduktazę rybonukleotydową (RNR). Dlatego też TMPK jest dobrze rozpoznawana jako potencjalny cel leków na wiele chorób i czynników chorobotwórczych, w tym wirusów. TMPK jest obecnie celem terapii nukleozydowej anty-HIV, TMPK jest również zatwierdzonym celem dla rozwoju antybiotyków przeciwko opornym szczepom bakterii i pasożytów, a badania pokazują, że może być również dobrym celem dla środka przeciwnowotworowego doksorubicyny w komórkach nowotworowych. Eksprymowany przez praktycznie wszystkie komórki, jest zlokalizowany w cytoplazmie komórek, a tylko śladowe ilości znajdują się w Golgim, mitochondriach i jądrach.
~24 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej kinazie tymidylanowej/TMPK.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła kinazę tymidylanową/TMPK w lizatach komórek MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium poddana immunoprecypitacji kinazy tymidylanowej/TMPK z lizatów komórek MCF-7, H184B4F5/M10 i MCF-10A (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła kinazę tymidylanową/TMPK w lizatach komórek MCF-7, H184B4F5/M10 i MCF-10A (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Anti-Thymidylate Kinase/TMPK Antibody to królicze przeciwciało poliklonalne, zatwierdzone do stosowania w western blotting i IP.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)