Przejdź do
ABC467
Przeciwciało anty-fosfo BAD (Ser155)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bcl2 antagonist of cell death, BAD, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like protein 8, Bcl2-L-8, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB, inhibition assay
Citations:
2
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer155)
Gene Information
human ... BAD(572)
General description
Bad jest członkiem rodziny BCL-2. Wiadomo, że członkowie rodziny BCL-2 są regulatorami zaprogramowanej śmierci komórki. Białko to pozytywnie reguluje apoptozę komórek poprzez tworzenie heterodimerów z BCL-xL i BCL-2 oraz odwracanie ich aktywności represora śmierci. Aktywność proapoptotyczna tego białka jest regulowana przez jego fosforylację. Kinazy białkowe AKT i MAP, a także fosfataza białkowa kalcyneuryna są zaangażowane w regulację tego białka. Bad jest fosforylowany na jednym lub więcej Ser-75, Ser-99, Ser-118, Ser-134 i Ser-155 w odpowiedzi na bodźce przeżycia, co blokuje jego aktywność proapoptotyczną. Fosforylacja na Ser-99 lub Ser-75 promuje heterodimeryzację z białkami 14-3-3. Interakcja ta następnie ułatwia fosforylację na Ser-118, miejscu w obrębie motywu BH3, prowadząc do uwolnienia Bcl-X(L) i promowania przeżycia komórek. Ser-99 jest głównym miejscem fosforylacji AKT/PKB, a Ser-118 głównym miejscem fosforylacji kinazy białkowej A (CAPK).
Zaobserwowano ~20 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena BH3
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie BH3 ludzkiego fosfo BAD (Ser155).
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii zablokowało fosfo BAD (Ser155) w lizatach komórek PC12 poddanych działaniu forskoliny.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfo BAD (Ser155) w 0,5 mg lizatu komórek PC12 poddanych działaniu forskoliny.
Anti-phospho BAD (Ser155) to przeciwciało przeciwko fosfo BAD (Ser155) do stosowania w WB, PIA, IP.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Forskolin treated PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho BAD (Ser155) in 10 µg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB10423SAB3500336SAB5701290
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
Q92934
UniProt accession no.
Q92934
UniProt accession no.
Q92934
UniProt accession no.
Q92934
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
western blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000, immunohistochemistry: 1:50-1:200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)