Przejdź do
ABC478
Przeciwciało anty-fosfo-CYLD (Ser418)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD, Deubiquitinating enzyme CYLD, Ubiquitin thioesterase CYLD, Ubiquitin-specific-processing protease CYLD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer418)
Gene Information
human ... CYLD(1540)
General description
CYLD jest enzymem deubikwitynującym, który inaktywuje czynnik transkrypcyjny NF-kappaB za pomocą TNFR i jest niezbędny dla prawidłowej homeostazy komórkowej przydatków skóry. Dezaktywacja lub mutacja CYLD powoduje utratę aktywności deubikwitynacji i nasila nowotworzenie. Utrata CYLD powoduje rodzinną cylindromatozę, która charakteryzuje się predyspozycją do cylindroma, guzów przydatków skóry. Wykazano, że CYLD rozszczepia łańcuch poliubikwityny związany z lizyną 63 z białek, a brak aktywności CYLD zaobserwowano również w wielu innych ludzkich nowotworach.
Zaobserwowano ~110 kDa.
W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu fosfo-CYLD (Ser418).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-CYLD (Ser418) w 10 µg lizatu ludzkiej śledziony i Jurkat.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-CYLD (Ser418) w lizacie komórek Jurkat traktowanych PMA i ionomycyną (Reiley, W., et al. (2005). Mole. Cell Biol. 25(10):3886-3895).
To przeciwciało anty-fosfo-CYLD (Ser418) zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania fosfo-CYLD (Ser418).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa fosfo-CYLD przy Ser418. Miejsce fosforylacji CYLD ma pewną homologię sekwencji z miejscem fosforylacji seryny c-Cbl.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-CYLD (Ser418) in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA050095HPA077163SAB4200060
description
serum, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections and biotin / ExtrAvidin®-Peroxidase staining system, western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
Gene Information
human ... CYLD(1540)
Gene Information
human ... CYLD(1540)
Gene Information
human ... CYLD(1540)
Gene Information
human ... CYLD(1540)
mouse ... Cyld(74256)
rat ... Cyld(312937)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)