Przejdź do
ABC481
Przeciwciało przeciwko cytozolowej 5′-nukleotydazie II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej cytozolowej 5′-nukleotydazie II w pobliżu C-końca.
~65 kDa. Oczekuje się, że to przeciwciało wykryje obie izoformy.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło cytozolową 5′-nukleotydazę II w ludzkiej tkance nerkowej.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cytosolic 5′-nucleotidase II in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Człowiek. Przewiduje się, że reaguje z myszami, szczurami, kotami, psami, bydłem i końmi na podstawie 100% homologii sekwencji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503371HPA021581HPA023632
description
-
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
UniProt accession no.
P49902
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q8TCD5
UniProt accession no.
Q8TCD5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)