Przejdź do
ABC482
Przeciwciało anty-ADE2/syntetaza SAICAR
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Multifunctional protein ADE2, Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase, SAICAR synthetase, Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, AIR carboxylase, AIRC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAICS(10606)
General description
Wielofunkcyjne białko ADE2, które jest kodowane przez nazwę genu PAICS, ADE2, AIRC, PAIS, jest członkiem rodziny syntetazy SAICAR i rodziny karboksylaz AIR. Wielofunkcyjne białko ADE2 obejmuje następujące dwie domeny: Syntaza fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowa (syntetaza SAICAR), oraz Karboksylaza fosforybozyloaminoimidazolowa (karboksylaza AIR/ AIRC). ADE2 jest dwufunkcyjnym enzymem zawierającym aktywność karboksylazy fosforybozyloaminoimidazolowej w regionie N-końcowym i syntetazy fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowej w regionie C-końcowym. Katalizuje etapy 6 i 7 biosyntezy puryn. ADE2 jest ściśle powiązany i rozbieżnie transkrybowany z locus, które koduje enzym w tym samym szlaku, a transkrypcja tych dwóch genów jest regulowana w sposób skoordynowany. Ludzki genom zawiera kilka pseudogenów tego genu. Dla ADE2 znaleziono wiele wariantów transkrypcji kodujących różne izoformy. ADE2/ PAICS (karboksylaza fosforybozyloaminoimidazolowa, syntetaza fosforybozyloaminoimidazolowo-bursztynylokarboksyamidowa) jest genem kodującym białko. Choroby związane z ADE2 obejmują zespół niewrażliwości na androgeny i pseudohermafrodytyzm, a wśród powiązanych superścieżek znajdują się szlaki metaboliczne i metabolizm puryn.
Zaobserwowano ~47 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Syntetaza SAICAR
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej syntetazie ADE2/SAICAR.
Application
To przeciwciało anty-ADE2 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania ADE2.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in TF-1, K562, HL-60, THP-1, Jurkat, and MOLT-4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ADE2/SAICAR synthetase in 10 µg of TF-1, K562, HL-60, THP-1, Jurkat, and MOLT-4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA041538G2781AV46049
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PAICS(10606)
Gene Information
human ... PAICS(10606)
Gene Information
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
Gene Information
human ... PAICS(10606)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
dog, rabbit, guinea pig, human, bovine, horse, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)