Przejdź do
ABC490
Przeciwciało anty-BCL2A1/BFL-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
BCL2A1/BFL-1, Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bat (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Camelidae (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2A1(597)
General description
Białko A1 związane z Bcl-2 (BCL2A1), znane również jako białko BFL-1, białko GRS i białko podobne do Bcl-2 5 (Bcl2-L-5), jest członkiem rodziny Bcl-2. BCL2A1/BFL-1 może oddziaływać z Bax i hamować apoptozę poprzez hamowanie uwalniania cytochromu c i aktywacji kaspazy-3. Ekspresję BCL2A1/BFL-1 odnotowano we krwi obwodowej, śledzionie, szpiku kostnym, płucach, jelicie cienkim i jądrach.
~18 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający bliskiemu N-końcowi ludzkiego BCL2A1/BFL-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło BCL2A1/BFL-1 w ludzkim raku piersi i ludzkiej tkance szpiku kostnego.
Przeciwciało anty-BCL2A1/BFL-1 jest przeciwciałem przeciwko BCL2A1/BFL-1 do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BCL2A1/BFL-1 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)