Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCG2(7857)
General description
Menin (UniProt O00255) jest białkiem jądrowym kodowanym przez gen MEN1 (znany również jako MEAI, SCG2) (identyfikator genu 4221) u człowieka. MEN1 jest genem supresorowym nowotworu często mutowanym w rodzinnym zespole mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu I (MEN-1), charakteryzującym się nowotworami wielu narządów endokrynnych, w tym przytarczyc, wysepek trzustkowych i przysadki mózgowej. Menina pośredniczy w proliferacji komórek i różnicowaniu członków rodziny ligandów transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Menina wiąże się z metylotransferazami histonowymi (HMT) MLL1 (KMT2A) i MLL4 (KMT2B), tworząc kompleksy menina-HMT zarówno w modelach ludzkich, jak i mysich. Ponadto wykazano, że menina jest również zaangażowana w naprawę DNA z FANCD2.
~70 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej Menin/MEN1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenną Meninę w ekstrakcie jądrowym TGP61, jak również egzogennie wyrażoną Meninę w transfekowanych komórkach NIH3T3 (Jin, S., et al. (2003). Cancer Res. 63(14):4204-4210).
To przeciwciało anty-Menin/MEN1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania Menin/MEN1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi trzema wariantami splicingu: Izoforma 1 (długa), Izoforma 2 (krótka) i Izoforma 3.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Tamoxifen treated MEF 545T and MEF 545D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Menin/MEN1 in 10 µg of Tamoxifen treated MEF 545T and MEF 545D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Menin/MEN1 in 10 µg of Tamoxifen treated MEF 545T and MEF 545D cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?