Przejdź do
ABC61-M
Przeciwciało anty-NIPP-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, NIPP-1, Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8, ARD-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP1R8(5511)
General description
Zaobserwowano ~42 kDa. Znane są trzy izoformy o masie 39 kDa (izoforma alfa), 23 kDa (izoforma beta) i 13 kDa (izoforma gamma). W niektórych ekstraktach jądrowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~62 kDa.
Znany również jako ARD1 (aktywator rozpadu RNA), NIPP-1 (jądrowy inhibitor fosfatazy białkowej 1) jest wszechobecnie wyrażanym wielofunkcyjnym jądrowym białkiem rusztowania o masie 39 kDa, które odgrywa ważną rolę w integracji transkrypcji, przetwarzania RNA i progresji cyklu komórkowego. NIPP-1 służy jako węzeł sygnalizacyjny w jądrze. Dodatkowo, NIPP-1 zawiera co najmniej dwa miejsca wiążące dla PP1 i jest skompleksowany z około jedną trzecią puli jądrowej PP1. Normalnie kompleks NIPP-1 - PP1 jest nieaktywny, ale może być aktywowany po fosforylacji NIPP-1 przez PKA, CFK2 lub kinazy z rodziny Src. NIPP-1 oddziałuje również bezpośrednio z kwasami nukleinowymi i składnikami kompleksu represyjnego polycomb 2 (PRC2) i działa jako represor transkrypcji zależny od PRC2.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu NIPP-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło NIPP-1 w komórkach Raji.
To przeciwciało NIPP-1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i ICC do wykrywania białka NIPP-1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało powinno rozpoznawać izoformy alfa i beta NIPP-1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy Raji
Evaluated by Western Blot Analysis in Raji nuclear extract.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NIPP-1 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)