Przejdź do
ABC822
Przeciwciało anty-LIMP II
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Lysosome membrane protein 2, 85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, LGP85, CD36 antigen-like 2, Lysosome membrane protein II, LIMP II, Scavenger receptor class B member 2, CD36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCARB2(950)
General description
Białko błony lizosomalnej 2, znane również jako sialoglikoproteina błony lizosomalnej 85 kDa (LGP85) lub białko błony lizosomalnej II (LIMP II) lub członek receptora Scavenger klasy B 2 i kodowane przez nazwę genu SCARB2 lub CD36L2 lub LIMPII, jest silnie glikozylowanym białkiem transbłonowym typu III, którego większość występuje w świetle lizosomu i domenie cytoplazmatycznej około 20 aminokwasów. Niedobór LIMP II u myszy powoduje niedrożność połączenia miedniczkowo-moczowodowego, głuchotę i neuropatię obwodową związaną z upośledzonym transportem pęcherzykowym i dystrybucją apikalnie wyrażonych białek. Niedawno wykazano, że LIMP II działa jako receptor wiążący β-glukocerebrozydazę, enzym wadliwy w chorobie Gauchera, lizosomalnym zaburzeniu spichrzeniowym. Myszy z niedoborem LIMP II wykazywały niedobór, jak również wydzielanie β-glukocerebrozydazy, co sugeruje, że LIMP II działa również jako receptor niezależny od transportu mannozy-6-fosforanu.
~80 kDa. Pomimo przewidywanej masy cząsteczkowej, LIMP II ma około 80-85 kDa w Western Blotting.
Immunogen
Epitop: region centralny
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający środkowemu regionowi ludzkiego LIMP II.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło LIMP II w ludzkiej tkance mięśni szkieletowych.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LIMP II w ludzkich komórkach mięśni szkieletowych.
Przeciwciało anty-LIMP II jest przeciwciałem przeciwko LIMP II do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected GPAT-1 in human skeletal muscle tissue lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500449SAB5701156HPA002018
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SCARB2(950)
Gene Information
human ... SCARB2(950)
Gene Information
human ... CD36(948)
Gene Information
human ... CD36(948)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)