Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFITM1(8519)
General description
Indukowane interferonem białko transmembranowe 1, znane również jako członek 2a podrodziny A Dispanin (DSPA2a) lub białko indukowane interferonem 17 lub białko indukowane interferonem 9-27 lub antygen Leu-13 lub CD225 i kodowane przez nazwę genu IFITM1 lub CD225, jest członkiem rodziny białek transmembranowych indukowanych IFN. Jest niezbędnym mediatorem antyproliferacji indukowanej interferonem γ i odgrywa rolę w kontroli wzrostu i migracji komórek. IFITM1 jest regulowany w górę w kilku typach nowotworów i może być przydatny jako biomarker nowotworowy. Zarówno mysi IFITM1, jak i IFITM3 ulegają ekspresji na powierzchni komórek pierwotnych zarodków w sposób regulowany przez rozwój. Aktywność IFITM1 jest wymagana do tranzytu pierwotnych komórek zarodkowych, a IFITM1 działa jako cząsteczka odpychająca, odpychając pierwotne komórki zarodkowe niewykazujące ekspresji IFITM1 z mezodermy do endodermy.
Zaobserwowano ~14 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: region centralny
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający środkowemu regionowi ludzkiego IFITM1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło IFITM1 w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło IFITM1 w komórkach Jurkat.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło IFITM1 w komórkach Jurkat.
To przeciwciało anty-IFITM1 zostało zatwierdzone do stosowania w western blottingu, ICC i immunofluorescencji do wykrywania IFITM1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje krzyżowo z IFITM2 i IFITM3.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected IFITM1 in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected IFITM1 in NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?