Przejdź do
ABC830
Przeciwciało anty-SEC62
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Translocation protein SEC62, Translocation protein 1, TP-1, hTP-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEC62(7095)
General description
Białko translokacyjne SEC62, znane również jako białko translokacyjne 1 (TP-1) lub (hTP-1) i kodowane przez nazwę genu SEC62, jest integralnym białkiem błonowym zlokalizowanym w szorstkim retikulum endoplazmatycznym (ER) i jest częścią kompleksu SEC61-SEC62-SEC63. Kompleks ten jest centralnym składnikiem aparatu translokacji białek błony ER. Spekuluje się, że SEC61-SEC62-SEC63 może wykonywać potranslacyjną translokację białek do ER, a także może wykonywać transport wsteczny białek ER, które podlegają szlakowi degradacji zależnemu od ubikwityny-proteasomu. Wyciszenie tego genu za pomocą RNAi radykalnie zmniejszyło migrację i potencjał inwazyjny wielu linii komórek nowotworowych, co sugeruje, że może on być atrakcyjnym celem w terapii różnych nowotworów.
Zaobserwowano ~31 i ~43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego SEC62.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SEC62 w tkance mózgowej myszy.
Przeciwciało anty-SEC62 wykrywa poziom SEC62 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w SEC62.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że to przeciwciało nie reaguje krzyżowo z innymi białkami SEC.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 μg/mL of this antibody detected SEC62 in rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA014059SAB1303608SAB1407122
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q99442
UniProt accession no.
Q99442
UniProt accession no.
Q99442
UniProt accession no.
Q9UGP8
Gene Information
human ... SEC62(7095)
Gene Information
human ... SEC62(7095)
Gene Information
human ... SEC62(7095)
Gene Information
human ... SEC63(11231)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)