Merck
ABC832
Przeciwciało anty-MTMEM16B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANO2(57101)
General description
Anoktamina-2, znana również jako białko transbłonowe 16B (TMEM16B), to podjednostki kanałów chlorkowych aktywowanych wapniem (CaCC), które pośredniczą w funkcjach fizjologicznych, takich jak wydzielanie nabłonkowe, transdukcja sygnału sensorycznego i skurcz mięśni gładkich. Przewiduje się, że TMEM16B ma osiem domen transmembranowych z końcami aminowymi i karboksylowymi w cytoplazmie i ulega ekspresji w kilku tkankach, w tym w węchowych neuronach czuciowych, a także w fotoreceptorach siatkówki ssaków. Uważa się, że podobnie jak TMEM16A, TMEM16B tworzy przynajmniej część CaCC, ale ma inne właściwości biofizyczne, takie jak zależność od napięcia i przewodnictwo jednostkowe.
Zaobserwowano ~128 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego TMEM16B.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło TMEM16B w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło TMEM16B w ludzkich komórkach mózgu.
Anti-TMEM16B Antibody to przeciwciało przeciwko TMEM16B do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z TMEM16A.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TMEM16B in rat brain tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)