Przejdź do
ABC834
Przeciwciało anty-ZIP-6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Zinc transporter ZIP6, Estrogen-regulated protein LIV-1, Solute carrier family 39 member 6, Zrt- and Irt-like protein 6, ZIP-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC39A6(25800)
General description
Transporter cynku ZIP6, znany również jako białko LIV-1 regulowane przez estrogeny lub członek rodziny transporterów soli 39 6 lub białko podobne do Zrt i Irt 6 (ZIP-6) i kodowany przez nazwę genu ZIP6 lub SLC39A6 lub LIV1, jest członkiem rodziny dwuwartościowych transporterów jonów. Cynk jest jonem niezbędnym dla komórek i odgrywa znaczącą rolę we wzroście, rozwoju i różnicowaniu. ZIP-6 został początkowo zidentyfikowany jako LIV-1, gen regulowany przez estrogen, który jest związany z przerzutowym rakiem piersi. Podwyższoną ekspresję ZIP-6 odnotowano również w ludzkim raku szyjki macicy i linii komórkowej HeLa; obniżenie ekspresji ZIP-6 w HeLa przez RNAi hamowało proliferację komórek, tworzenie kolonii, migrację i inwazyjność, a także zmniejszało poziomy ślimaka i ślimaka, co sugeruje, że ZIP-6 odgrywa rolę regulacyjną na szlaku ERK1/2-ślimak/ślimak.
Zaobserwowano ~48 i ~85 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane prążki. Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~49 kDa i ~85 kDa
Immunogen
Epitop: region centralny
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający środkowemu regionowi ludzkiego anty-ZIP-6.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Anti-ZIP-6 w tkance płucnej myszy.
Przeciwciało anty-ZIP-6 wykrywa poziom ZIP-6 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ZIP-6.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje izoformy o masie ~48 i ~85 kDa i przewiduje się, że nie reaguje krzyżowo z innymi członkami rodziny ZIP.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Anti-ZIP-6 in mouse lung tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA042377AV43931ZRB2907
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
IgG fraction of antiserum
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat, sheep, horse, dog, bovine, rabbit
species reactivity
human, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)