Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANTXR1(84168)
General description
Receptor toksyny wąglika 1 (znany również jako marker śródbłonka nowotworowego 8, ANTXR1 i ATR) został początkowo odkryty jako marker śródbłonka nowotworowego (TEM8). Białko to, występujące w trzech izoformach (33, 37, 41 i 63 kDa), wykazuje wysoką ekspresję w naczyniach nowotworowych, a także w układzie naczyniowym rozwijających się zarodków, co sugeruje, że może ono normalnie odgrywać rolę w angiogenezie. Jednak działa również jako receptor dla toksyny wąglika. Po związaniu tego białka przez antygen ochronny (PA) wąglika, PA ulega rozszczepieniu i heptameryzacji, tworząc miejsce wiązania zarówno czynnika obrzęku (EF), jak i czynnika śmiertelnego (LF). Kompleks ten jest następnie endocytowany przez komórkę; zakwaszenie w endosomach pozwala na uwolnienie EF i LF do cytoplazmy, gdzie zakłócają sygnalizację MAPK i indukują apoptozę.
Zaobserwowano ~41 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region centralny
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom w pobliżu środkowego regionu ludzkiego ATR.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ATR w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunocytochemiczna: 10 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ATR w ludzkich komórkach mózgu.
Analiza immunocytochemiczna: 10 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ATR w ludzkich komórkach mózgu.
Przeciwciało anty-ATR jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w ATR i zostało przetestowane w Western Blotting, IHC i ICC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Purified by Ion-Exchange Chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected ATR in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected ATR in HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?