Przejdź do
ABC95
Przeciwciało anty-Praf2 (JM4)
serum, from rabbit
Synonim(y):
PRA1 family protein 2, Prenylated Rab acceptor 1 family protein 2, PRAF2, JM4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRAF2(11230)
General description
Prenylowane białko rodziny akceptorów Rab 1 2 (PRAF2) lub JM4 to nowe białko transbłonowe o masie 19 kDa należące do rodziny PRA1. Ulega ono silnej ekspresji w mózgu i wykazano, że jest wzbogacone w pęcherzyki synaptyczne. PRAF2 występuje również stosunkowo obficie w śledzionie, jelicie cienkim, płucach, trzustce, a także w różnych nowotworach jajnika, piersi i okrężnicy. Ostatnie badania zidentyfikowały PRAF2 jako potencjalny marker nerwiaka niedojrzałego. Podobnie jak inne białka PRAF1, PRAF2 jest zlokalizowany w siateczce śródplazmatycznej i strukturach pęcherzykowych. Dokładna rola PRAF2 nie jest jeszcze jasna, ale badania sugerują, że może on odgrywać rolę w procesach transportu komórkowego.
~18 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Praf2 (JM4).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Praf2 (JM4) w mysiej i ludzkiej tkance móżdżku oraz w ludzkiej tkance raka piersi.
Przeciwciało anty-Praf2 (JM4) jest przeciwciałem przeciwko Praf2 (JM4) do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Neuroscience
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Synapse & Synaptic Biology
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SK-N-SH
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Praf2 (JM4) in 10 µg of SK-N-SH cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA029171SAB3500375HPA015540
description
serum, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
O60831
UniProt accession no.
Q9UI14
UniProt accession no.
Q12933
UniProt accession no.
-
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)