Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AATF(26574)
General description
Białko wiążące AATF/Rb Che-1, znane również jako białkowy czynnik transkrypcyjny antagonizujący apoptozę (białko AATF), białko wiążące Rb Che-1 i kodowane przez nazwę genu AATF/ CHE1/ DED/ HSPC277, jest członkiem rodziny AATF. Ostatnie badania wykazały, że AATF może funkcjonować jako ogólny inhibitor deacetylazy histonowej HDAC1. AATF wiąże się z regionem kieszeni RB1, a w konsekwencji może wypierać HDAC1 z kompleksów RB1/E2F, prowadząc do aktywacji genów docelowych E2F i progresji cyklu komórkowego. I odwrotnie, wypieranie HDAC1 z SP1 związanego z promotorem CDKN1A prowadzi do zwiększonej ekspresji tego inhibitora CDK i blokuje progresję cyklu komórkowego. Ponadto AATF antagonizuje indukcję nieprawidłowej produkcji peptydów amyloidowych w chorobie Alzheimera (demencja starcza i starcza) za pośrednictwem PAWR, chociaż molekularne podstawy tego zjawiska nie zostały dotychczas opisane. Białko Che-1 wiążące AATF/Rb ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, sercu, nerkach, łożysku i grasicy.
Zaobserwowano ~70 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 63 kDa, jednak białko Che-1 wiążące AATF/Rb zostało wykazane jako pasmo ~70 kDa w western blotach (Guo, G., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279:4596-4603).
Immunogen
Epitop: Domena POLR2J
Liniowy peptyd odpowiadający domenie POLR2J ludzkiego białka wiążącego AATF/Rb Che-1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w komórkach U2OS, T98G, LoVo, HT29, MCF7, HeLa, LIPARI, Jurkat i U2OS poddanych immunoprecypitacji z anty-Rb (Fanciulli, M., et al. (2000). FASEB. 14:904-912).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, ludzkich komórkach limfoblastoidalnych AHH1 i komórkach limfoblastoidalnych CV1576 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w transfekowanych komórkach NIH 3T3, zsynchronizowanych NIH 3T3, ludzkich fibroblastach HFF i HEK293 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, fibroblastach AT, NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, ludzkich komórkach limfoblastoidalnych AHH1 i komórkach limfoblastoidalnych CV1576 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w HCT116 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w HCT116 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała białko Che-1 wiążące AATF/Rb w zsynchronizowanych komórkach NIH 3T3, ludzkich fibroblastach HFF, komórkach HEK293 transfekowanych Rb i komórkach NIH3T3 transfekowanych Che-1 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, ludzkich komórkach limfoblastoidalnych AHH1 i komórkach limfoblastoidalnych CV1576 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w transfekowanych komórkach NIH 3T3, zsynchronizowanych NIH 3T3, ludzkich fibroblastach HFF i HEK293 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, fibroblastach AT, NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116, HCT15, ludzkich komórkach limfoblastoidalnych AHH1 i komórkach limfoblastoidalnych CV1576 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w HCT116 (Sorino, C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288:23348-23357).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w NIH 3T3 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego białka Che-1 wiążącego AATF/Rb w HCT116 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała białko Che-1 wiążące AATF/Rb w zsynchronizowanych komórkach NIH 3T3, ludzkich fibroblastach HFF, komórkach HEK293 transfekowanych Rb i komórkach NIH3T3 transfekowanych Che-1 (Bruno, T., et al. (2002). Cancer Cell. 2:387-399).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała białko Che-1 wiążące AATF/Rb w HCT116 (Bruno, T., et al. (2006). Cancer Cell. 10:473-486).
To przeciwciało anty-AATF jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC, IP, ChIP do wykrywania AATF.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AATF/Rb-binding protein Che-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AATF/Rb-binding protein Che-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?