Przejdź do
ABC98
Przeciwciało anty-PRUNE
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein prune homolog, hPrune, Drosophila-related expressed sequence 17, DRES-17, DRES17, HTcD37
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRUNE(58497)
General description
Protein prune homolog, inaczej znany jako PRUNE lub Drosophila-related expressed sequence 17, jest enzymem fosfodiesterazy należącym do rodziny PPaz klasy C. PRUNE celuje w drugich przekaźników cAMP i cGMP i odgrywa rolę w proliferacji i ruchliwości komórek. Ulega nadekspresji w różnych mięsakach, w tym mięsakach gładkokomórkowych, złośliwych włókniakomięsakach i złośliwych tłuszczakomięsakach.
~57 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PRUNE.
Application
Wykryj PRUNE za pomocą tego przeciwciała Anti-PRUNE zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa S3
Evaluated by Western Blot in HeLa S3 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected PRUNE in 10 µg of HeLa S3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA028411HPA022470HPA031079
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)