Przejdź do
ABD137
Przeciwciało anty-ESRRB
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Steroid hormone receptor ERR2, ERR beta-2, Estrogen receptor-like 2, Estrogen-related receptor beta, ERR-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESRRB(2103)
General description
Receptor hormonów steroidowych ERR2, znany również jako ERR beta-2 lub Estrogen receptor-like 2 lub Estrogen-related receptor beta (ERR-beta) i kodowany przez gen o nazwie ESRRB lub ERRB2 lub ESRL2, został początkowo zidentyfikowany w mysich komórkach macierzystych raka zarodkowego i stwierdzono, że ulega ekspresji wyłącznie w komórkach progenitorowych trofoblastu między 6,5 a 7,5 dniem post coitum. Ostatnie badania wykazały, że ESRRB jest częścią sieci interakcji białkowych skoncentrowanych na POU5F1/Oct4 w embrionalnych komórkach macierzystych (ES). Uważa się, że oddziałuje z innymi czynnikami transkrypcyjnymi ES, takimi jak NANOG w ramach tej sieci, aktywując transkrypcję POU5F1, a tym samym podtrzymując samoodnowę i pluripotencję w komórkach ES. Mutacje w ESRRB są związane z autosomalną recesywną głuchotą, która jest formą niesyndromicznej głuchoty charakteryzującej się nieprogresywną, przedjęzykową utratą słuchu.
Zaobserwowano ~59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego ESRRB.
Application
Przeciwciało anty-ESRRB wykrywa poziom ESRRB i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ESRRB.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing o masie ~56 kDa i 1 izoformę o masie ~48 kDa.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected ESRRB in Human heart tissue lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABD101SAB2100715SAB3501007
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
bovine, dog, rat, human, guinea pig, horse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-ESRRB
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)