Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

ABE1063

Przeciwciało anty-E2F-1

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-

1650,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


conjugate

unconjugated

Quality Segment

antibody form

affinity purified immunoglobulin

clone

polyclonal

purified by

affinity chromatography

species reactivity

rabbit, human

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

western blot: suitable

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

General description

Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie transaktywacyjnej ludzkiego E2F-1.
~52 kDa obserwowane

Application

Epitop: Domena transaktywacji

Physical form

Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.

Preparation Note

Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.

Analysis Note

Evaluated by Western Blotting in SW-480 cell lysate.

Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E2F-1 in 10 µg of SW-480 cell lysate.

Other Notes

Człowiek. Przewiduje się, że reaguje ze szczurami i bydłem na podstawie 100% homologii sekwencji.

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
ZRB1598SAB4500682WH0001869M1
description

-

description

recombinant, expressed in HEK 293 cells

description

affinity isolated antibody

description

clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

clone

polyclonal

clone

1H21, recombinant monoclonal

clone

polyclonal

clone

2E10, monoclonal

species reactivity

rabbit, human

species reactivity

human, mouse

species reactivity

mouse, human

species reactivity

human

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

conjugate

unconjugated

antibody form

affinity purified immunoglobulin

antibody form

purified antibody

antibody form

affinity isolated antibody

antibody form

purified immunoglobulin

technique(s)

western blot: suitable

technique(s)

western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable

technique(s)

western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:1000

technique(s)

western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable

UniProt accession no.

Q01094

UniProt accession no.

Q01094

UniProt accession no.

Q01094

UniProt accession no.

Q01094




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów